Wichtige Dokumente
AOB945512026
AOBChem
5-Bromo-3-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H15BBrNO3/c14-11-7-9(6-10(8-11)13(17)18)12(16)15-4-2-1-3-5-15/h6-8,17-18H,1-5H2
InChIKey
WBPMXLDOJJVZDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32906.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)