Merck
AOB640097795
AOBChem
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-ol
Größe auswählen
250 MG
CHF 338.02
500 MG
CHF 456.82
1 G
CHF 616.04
5 G
CHF 2’047.77
10 G
CHF 3’439.09
Lieferanten-SKU: 32084-250MG
CHF 338.02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 338.02
500 MG
CHF 456.82
1 G
CHF 616.04
5 G
CHF 2’047.77
10 G
CHF 3’439.09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 32084-250MG
CHF 338.02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-5-2-4(9)3-8-6(5)7/h2-3,9H,1H3
InChIKey
BDRZASDJWOUJSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32084.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)