Merck
AOB640097598
AOBChem
Methyl 4-bromo-2,5-dimethylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2,5-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-6-5-9(11)7(2)4-8(6)10(12)13-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
ZCPFWYVGOCOTQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-bromo-2-5-dimethylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31162.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)