Merck
AOB640097469
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-methylphenylboronic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 151.86
500 MG
CHF 191.05
1 G
CHF 243.71
5 G
CHF 716.47
10 G
CHF 1’175.75
25 G
CHF 2’252.30
Lieferanten-SKU: 30946-250MG
CHF 151.86
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 151.86
500 MG
CHF 191.05
1 G
CHF 243.71
5 G
CHF 716.47
10 G
CHF 1’175.75
25 G
CHF 2’252.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.84
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 30946-250MG
CHF 151.86
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-bromo-2,3-difluoro-4-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BBrF2O2/c1-3-5(9)2-4(8(12)13)7(11)6(3)10/h2,12-13H,1H3
InChIKey
SRAYFRDQHIVSMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30946.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)