Merck
AOB640097453
AOBChem
3,5-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
Größe auswählen
250 MG
CHF 380.88
500 MG
CHF 518.06
1 G
CHF 701.77
5 G
CHF 2’352.73
10 G
CHF 3’957.15
Lieferanten-SKU: 30927-250MG
CHF 380.88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 380.88
500 MG
CHF 518.06
1 G
CHF 701.77
5 G
CHF 2’352.73
10 G
CHF 3’957.15
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 30927-250MG
CHF 380.88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5-7(9)2-6(4-11)3-8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChIKey
VPZGPFNDJKYPCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30927.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)