Merck
AOB640097417
AOBChem
1-(5-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(5-hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(11)5-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
NUSYYNLVUKHOQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-hydroxy-2-methylphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30815.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)