Merck
AOB640097407
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Größe auswählen
5 G
CHF 165.33
10 G
CHF 238.81
25 G
CHF 411.50
Lieferanten-SKU: 30787-5G
CHF 165.33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 165.33
10 G
CHF 238.81
25 G
CHF 411.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 30787-5G
CHF 165.33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,1H3
InChIKey
KCYJLKSBTBYLKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30787.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)