Wichtige Dokumente
AOB640097272
AOBChem
1,3-Difluoro-5-iodo-2-isopropoxybenzene
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1,3-difluoro-5-iodo-2-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H9F2IO/c1-5(2)13-9-7(10)3-6(12)4-8(9)11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
NRNVXKUUHBSFHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-difluoro-5-iodo-2-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30434.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)