Wichtige Dokumente
AOB640097226
AOBChem
(5-Chloro-2-isopropoxy-pyridin-3-yl)-methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 30337-250MG
CHF 296.38
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 30337-250MG
CHF 296.38
Iupac Name
(5-chloro-2-isopropoxypyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2/c1-6(2)13-9-7(5-12)3-8(10)4-11-9/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
InChIKey
PQSYZRXQHRHPLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30337.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)