Merck
AOB640097223
AOBChem
5-Chloro-2-isopropoxypyridine-3-boronic acid picol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.59
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl isopropyl ether
Inchi Code
1S/C14H21BClNO3/c1-9(2)18-12-11(7-10(16)8-17-12)15-19-13(3,4)14(5,6)20-15/h7-9H,1-6H3
InChIKey
AZAREMMWZVSHLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-isopropoxypyridine-3-boronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30331.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)