Merck
AOB640097191
AOBChem
3-Benzyloxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Größe auswählen
250 MG
CHF 132.26
500 MG
CHF 149.41
1 G
CHF 184.92
5 G
CHF 508.26
Lieferanten-SKU: 30225-250MG
CHF 132.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 132.26
500 MG
CHF 149.41
1 G
CHF 184.92
5 G
CHF 508.26
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 30225-250MG
CHF 132.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-(benzyloxy)-2,6-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H12F2O2/c15-12-6-7-13(14(16)11(12)8-17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,17H,8-9H2
InChIKey
FSQJCQOKVDNXJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-2-6-difluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30225.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)