Merck
AOB640096709
AOBChem
1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-6,11H,1-2H3
InChIKey
SPUCRPMJCHQPRC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-fluoro-4-methoxyphenyl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28162.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)