Wichtige Dokumente
AOB640096604
AOBChem
3,5-Dichloro-4-(phenylmethoxy)phenol
About This Item
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3,5-dichlorophenol
Inchi Code
1S/C13H10Cl2O2/c14-11-6-10(16)7-12(15)13(11)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,16H,8H2
InChIKey
YPMZAYVEEAAJHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27746.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)