Merck
AOB640096309
AOBChem
4-Chloro-5-fluoropyridine-3-boronic acid picol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.5
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-chloro-3-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H14BClFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-15-6-8(14)9(7)13/h5-6H,1-4H3
InChIKey
OTSFMNKAPYKDQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-5-fluoropyridine-3-boronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26837.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)