Merck
AOB640096151
AOBChem
[3-bromo-4-(propan-2-yloxy)phenyl]methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-bromo-4-isopropoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c1-7(2)13-10-4-3-8(6-12)5-9(10)11/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
InChIKey
CCCXBHJGSVZFJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-propan-2-yloxy-phenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26431.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)