Merck
AOB640095793
AOBChem
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)biphenyl
Größe auswählen
250 MG
CHF 335.57
500 MG
CHF 453.14
1 G
CHF 611.14
5 G
CHF 2’029.40
10 G
CHF 3’407.24
Lieferanten-SKU: 25623-250MG
CHF 335.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 335.57
500 MG
CHF 453.14
1 G
CHF 611.14
5 G
CHF 2’029.40
10 G
CHF 3’407.24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 25623-250MG
CHF 335.57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-2-amine
Inchi Code
1S/C13H10F3NO/c14-13(15,16)18-10-6-7-12(17)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2
InChIKey
DNSUFAAFDZLIJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-amino-5-trifluoromethoxy-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25623.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)