Merck
AOB640095402
AOBChem
6-Methoxy-4-(methylthio)nicotinaldehyde
Größe auswählen
250 MG
CHF 356.39
500 MG
CHF 483.76
1 G
CHF 654.00
Lieferanten-SKU: 24573-250MG
CHF 356.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 356.39
500 MG
CHF 483.76
1 G
CHF 654.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24573-250MG
CHF 356.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methoxy-4-(methylthio)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-11-8-3-7(12-2)6(5-10)4-9-8/h3-5H,1-2H3
InChIKey
OMYZUWZTIFVZES-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/6-methoxy-4-methylthio-nicotinaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24573.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)