Merck
AOB640095346
AOBChem
1-(5-Bromo-2-methoxybenzyl)piperidine
Größe auswählen
250 MG
CHF 213.09
500 MG
CHF 279.23
1 G
CHF 367.41
Lieferanten-SKU: 24493-250MG
CHF 213.09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 213.09
500 MG
CHF 279.23
1 G
CHF 367.41
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24493-250MG
CHF 213.09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methoxybenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-16-13-6-5-12(14)9-11(13)10-15-7-3-2-4-8-15/h5-6,9H,2-4,7-8,10H2,1H3
InChIKey
QXGYMTDTKMWHMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-methoxybenzyl-piperidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24493.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)