Merck
AOB640095266
AOBChem
2,4-dichloro-1-isopropoxybenzene
Größe auswählen
500 MG
CHF 132.26
1 G
CHF 161.65
5 G
CHF 426.20
10 G
CHF 682.17
Lieferanten-SKU: 24328-500MG
CHF 132.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 132.26
1 G
CHF 161.65
5 G
CHF 426.20
10 G
CHF 682.17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24328-500MG
CHF 132.26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl isopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O/c1-6(2)12-9-4-3-7(10)5-8(9)11/h3-6H,1-2H3
InChIKey
SKZUJEUNTYZIRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-1-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24328.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)