Merck
AOB640094975
AOBChem
3-Iodo-2-phenoxypyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-iodo-2-phenoxypyridine
Inchi Code
1S/C11H8INO/c12-10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChIKey
JVVIVAQZNSROHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-iodo-2-phenoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23397.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)