Merck
AOB640094859
AOBChem
4-Methylthio-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid picol ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-(methylthio)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H18BF3O2S/c1-12(2)13(3,4)20-15(19-12)9-6-7-11(21-5)10(8-9)14(16,17)18/h6-8H,1-5H3
InChIKey
PPIUFEKEWFJLJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methylthio-3-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22959.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)