Merck
AOB640094481
AOBChem
3-Bromomethyl-5-chloro-2-fluoropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.46
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-2-4-1-5(8)3-10-6(4)9/h1,3H,2H2
InChIKey
KUUADOFVLHENQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromomethyl-5-chloro-2-fluoropyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21463.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)