Merck
AOB640094460
AOBChem
3-Bromo-5-fluoro-2-isopropoxyphenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-2-isopropoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO2/c1-5(2)13-9-7(10)3-6(11)4-8(9)12/h3-5,12H,1-2H3
InChIKey
AEQOJSGAXJOPBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-fluoro-2-isopropoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21329.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)