Wichtige Dokumente
AOB640094038
AOBChem
3,5-Dichloro-4-propoxyphenylboronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3,5-dichloro-4-propoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O3/c1-2-3-15-9-7(11)4-6(10(13)14)5-8(9)12/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
InChIKey
GXOBEFMWCPTAAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-propoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19904.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)