Merck
AOB640093719
AOBChem
5-Bromo-2,4-dichlorotoluene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.93
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-2,4-dichloro-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-2-5(8)7(10)3-6(4)9/h2-3H,1H3
InChIKey
RPNSANITIQULLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-4-dichlorotoluene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18694.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)