Merck
AOB640093281
AOBChem
2,3-Difluoro-4-formyl-benzyloxybenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10F2O2/c15-13-11(8-17)6-7-12(14(13)16)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChIKey
IKVASPPFJIREDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-formyl-benzyloxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17250.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)