Merck
W236306
Sigma-Aldrich
Decanal dimethyl acetal
≥98%
Größe auswählen
1 G
$54.72
5 G
$219.00
$54.72
Listenpreis$62.90Sparen Sie 13%
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
$54.72
5 G
$219.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.33
FEMA-Nummer:
2363
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
6.009
$54.72
Listenpreis$62.90Sparen Sie 13%
Auf LagerDetails
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)