Fortfahren mit
C8017
Kalziumphosphat, monobasisch
≥95%
Synonym(e):
Calcium bis(dihydrogen phosphate), Calcium dihydrogen phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 93.10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 235.00
CHF 176.25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ca(H2PO4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.05
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-837-1
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
CHF 93.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H3,1,2,3,4)/q+2;;/p-2
InChI key
YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium phosphate monobasic can be used as starting material to prepare biomedical cements such as calcium phosphate silicate bone cement (CPSC) and calcium phosphate coatings on ceramic implants.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7263C8606
description
≥95%
description
98.0-105.0%
description
meets USP testing specifications
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
assay
≥95%
assay
98.0-105.0%
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)