Merck
88482
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methyl-pyridinium-chlorid
≥97.0%
Synonym(e):
1-Butyl-4-picoliniumchlorid, 4MBPCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.69
Beilstein:
3734338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
158-160 °C
SMILES String
[Cl-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Linear dimerization of 1-alkenes in a 4-MBP Cl- - AlCl3system
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B. Ellis et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 337-337 (1999)
Viresh R Thamke et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 250, 567-577 (2019-04-27)
The present study deals with the cyto-genotoxicological impact of ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, trihexyl tetradecylphosphonium dicyanamide, 1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, benzyldimethyltetradecylammonium chloride, and 1-butyl-4-methylpyridinium chloride, on animal cells and their biodegradation. The long alkyl chain containing ionic liquids were found to be