Fortfahren mit
84809
Sebacinsäure
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Decandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 41.10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 94.80
CHF 71.10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2C(CH2)8CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-845-5
Beilstein/REAXYS Number:
1210591
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
CHF 41.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
848406156178.00753
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
bp
294.5 °C (lit.)
bp
295 °C/133 hPa
mp
133-137 °C (lit.)
mp
-
mp
133-137 °C (lit.)
mp
130-133 °C
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 183 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)