Fortfahren mit
809772
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
1 mg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'840.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C5C22H44O
Molekulargewicht:
389.60
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
CHF 2'840.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
liquid
concentration
1 mg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,6+1,8+1,19+1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-FIVBZVICSA-N
General description
Vitamin D3, also known as cholecalciferol, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. Vitamin D3 is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Application
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 can be used as an analytical standard for data interpretation in specific biological samples.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
925403924938809799
description
1 mg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
50 μg/mL in ethanol, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
≥98 atom %, ≥98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom %,  15N,  13C
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥97% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)