Merck
710822
Sigma-Aldrich
5-Brom-7-methyl-1H-indol
97%
Synonym(e):
5-Brom-7-methylindol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.648
Dichte
1.503 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChIKey
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)