Merck
657018
Sigma-Aldrich
Kalium-2-naphthalintrifluoroborat
Synonym(e):
Potassium trifluoro(2-naphthyl)borate, Potassium trifluoro(naphthalen-2-yl)borate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7BF3.K/c12-11(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H;/q-1;+1
InChIKey
FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Iron-promoted hydrolysis
  • Preparation of diaryl selenides using electrophilic selenium species in ionic liquids
  • Preparation of arylbenzeneacetic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction with benzeneacetic acids in presence of amino acid ligands
  • Rh-catalyzed addition to N-tosyl or N-nosyl ketimine intermediates
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)