Merck
655813
Sigma-Aldrich
6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-pyridincarbaldehyd
97%
Synonym(e):
6-(Benzo[1,3]dioxol-5-yl)pyridin-2-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
117-122 °C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-7-10-2-1-3-11(14-10)9-4-5-12-13(6-9)17-8-16-12/h1-7H,8H2
InChIKey
XITSUEJTFNGOIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)