Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 122.00 CHF 91.50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-351-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
96%
Form:
solid
CHF 91.50
ListenpreisCHF 122.00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
96%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| mp 57-61 °C | mp 136-137 °C (lit.) | mp 170 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form solid | form - |
| functional group carboxylic acid, chloro | functional group carboxylic acid, chloro, thioether | functional group carboxylic acid, fluoro |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?