Merck
522031
Sigma-Aldrich
Dichlormethan-d2
99.9 atom % D
Synonym(e):
Dideuteromethylenchlorid, Methylenchlorid-d2
About This Item
Lineare Formel:
CD2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.94
Beilstein:
1733318
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 10 × 0.6 mL
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)