Fortfahren mit
511129
1-Methylindol-2-carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Formyl-1-methylindole, NSC 106285
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 189.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
CHF 189.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
81-85 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Cn1c(C=O)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-9(7-12)6-8-4-2-3-5-10(8)11/h2-7H,1H3
InChI key
IBNGPIOSWCMJGG-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylindole-2-carboxaldehyde may be used in the synthesis of indole-based melatonin analog hydrazone derivatives and (E)-5-((benzyloxy)methyl)-5-(((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)methyl)-3-((1-methyl-1H-indol-2-yl)methylene)dihydrofuran-2(3H)-one.
Reactant for preparation of:
  • Deazapurine isosteres from acylindoles via pyridine ring annulation
  • 2,4-dichlorocinnamohydroxamic acid analogs for enhancing pharmacokinetics of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Tetrahydrocarbazoles via organocatalytic cascade Friedel-Crafts alkylation/Michael addition/aromatization reaction
  • Azides, imines and amines via flow processes of amines and trimethylsilyl azide and aza-Wittig reaction
  • 3-indolylpyridinedicarbonitriles as anti-inflammatory agents
  • Bis(indolyl)methanes as antimicrobial and antioxidant agents
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
357987
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
81-85 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)