Fortfahren mit
489727
Hexansäure-6,6,6-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Capronsäure-6,6,6-d3
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 426.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3(CH2)4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
CHF 426.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
448168489719489700
mass shift
M+3
mass shift
M+11
mass shift
M+2
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
density
1.015 g/mL at 25 °C
density
0.943 g/mL at 25 °C
density
0.935 g/mL at 25 °C
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)