Merck
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methylbernsteinsäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChIKey
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)