Wichtige Dokumente
415367
N-Ethyl-p-toluolsulfonamid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
208 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
SMILES String
CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChIKey
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)