Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 136.00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
mol wt
average Mw 50,000-100,000
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form tablet |
| mol wt average Mw 50,000-100,000 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?