Merck
367419
Sigma-Aldrich
N-[(Diphenylphosphinyl)-methyl]-N-methylanilin
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2P(O)CH2N(C6H5)(CH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
SMILES String
CN(CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NOP/c1-21(18-11-5-2-6-12-18)17-23(22,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16H,17H2,1H3
InChIKey
OWFFKSATMZDTJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)