227897
Silberchromat
98%
Synonym(e):
Chromic acid, disilver(I)salt
About This Item
Assay
98%
Form
powder
Dichte
5.625 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ag+].[Ag+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Cr.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChIKey
OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges