Fortfahren mit
213934
Bis(triphenylphosphin)dicarbonylnickel
solid
Synonym(e):
Bis-(triphenylphosphin)-nickel-dicarbonyl, Dicarbonylbis(triphenylphosphin)nickel(0), Nickel-bis-(triphenylphosphin)-dicarbonyl
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 122.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2Ni(CO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
639.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-851-9
MDL number:
CHF 122.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bis(triphenylphosphin)dicarbonylnickel,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
206-209 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;/h2*1-15H;;;
InChI key
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Cyclotrimerization reactions
  • Cyclooligomerization reactions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
237116794279331708
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
206-209 °C (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
195-200 °C
mp
219-223 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)