Fortfahren mit
200212
Azure-A-Eosinat
powder or crystals
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 277.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
263-491-2
MDL number:
CHF 277.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Segment
color
green to black
λmax
522 nm (2nd), 628 nm
Amax
≥0.4 at 625-631 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3ccc(N)cc3SC2=C1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6270335630424633
description
powder or crystals
description
Dye content ≥70 %
description
Dye content ≥85 %
description
98%
color
green to black
color
green to very dark green
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
λmax
628 nm
λmax
-
λmax
616 nm
λmax
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)