Merck
190713
Caprinsäurenitril
Synonym(e):
Decansäurenitril
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.26
Beilstein:
1750910
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChIKey
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)