Merck
185477
Sigma-Aldrich
Essigsäureisopropylester
99%
Synonym(e):
Isopropylacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
Beilstein:
1740761
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
47 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
894 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 37 °F
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChIKey
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)