Fortfahren mit
175994
Methylamin-d2 Deuterochlorid
≥98 atom % D
Synonym(e):
Methylammonium-d3-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3ND2·DCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.54
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-847-5
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
form
solid
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i/hD3
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-ZRLBSURWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
176001662135176028
description
≥98 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
mp
232-234 °C (lit.)
mp
~240 °C (dec.)
mp
232-234 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)