Fortfahren mit
175706
Anilin-d7
98 atom % D
Synonym(e):
Heptadeuteroaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 175.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 415.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D5ND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
238-580-4
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
CHF 175.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5824 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-LQHBDRBESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
175692488100491799
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
mass shift
M+7
mass shift
M+5
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.098 g/mL at 25 °C
density
1.076 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
mp
-6 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)