Merck
137898
Sigma-Aldrich
5-Nitro-1,2,4-trimethylbenzol
99%
Synonym(e):
1,2,4-Trimethyl-5-nitrobenzol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
InChIKey
WILMQVBUVCETSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)